Learn More
1-(4-Metilfenilo)-1-Ácido ciclopropanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30475187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475187 50 mg 50 miligramos
30465460 100 mg 100 miligramos
30480162 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21943550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83846-66-6
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.21
Sinónimo 1-(4-Methylphenyl)cyclopropanecarboxylic Acid, 1-(4-Methylphenyl)cyclopropane-1-carboxylic Acid, 1-p-Tolylcyclopropanecarboxylic Acid, NSC 156080
Nombre IUPAC ácido 1-(4-metilfenil)ciclopropano-1-carboxílico
SMILES Cc1ccc(cc1)C2(CC2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methylphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)11(6-7-11)10(12)13/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0837