Learn More
Ácido 1-(4-metilfenil)-1-ciclopropanocarboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10265840 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265840 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10265840 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170700100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methylphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Nombre de nota 98%
CAS 83846-66-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 109°C to 114°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H12O2
Número MDL MFCD00066918
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-p-tolyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-p-tolyl-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl, 1-p-tolylcyclopropanecarboxylic acid, 1-4-methylphenyl-1-cyclopropan carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, 1-4-methylphenyl, 1-4-methylphenyl-1-cyclopropane carboxylic acid
Clave InChI AYUGAOYMYXSOKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2(CC2)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 1-(4-metilfenil)ciclopropano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 176.21
PubChem CID 98639
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.21
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(4-Methylphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.