Learn More
1-(4-Metilbencil)-1,4,8,11-tetraazaciclotradecano (>85%), TRC
Código de producto. 30469511
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30469511 500 mg 500 miligramos
30468411 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30469511 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM312280500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351472-73-6
Fórmula molecular C18H32N4
Peso molecular (g/mol) 304.47
Sinónimo Plerixafor Impurity J
SMILES Cc1ccc(CN2CCCNCCNCCCNCC2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methylbenzyl)-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H32N4/c1-17-4-6-18(7-5-17)16-22-14-3-10-20-12-11-19-8-2-9-21-13-15-22/h4-7,19-21H,2-3,8-16H2,1H3