Learn More
1-(4-Metillbenzoil)pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15442468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15442468 250 mg 250 miligramos
15432468 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15442468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56037.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59746-40-6
Fórmula molecular C12H15NO
Peso molecular (g/mol) 189.258
Número MDL MFCD00996306
Clave InChI QXMOFZGGGOFRPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-methylbenzoyl pyrrolidine, 4-methylphenyl 1-pyrrolidinyl methanone, aronis25719, 4-pyrrolidinecarbonyl toluene, 4-methylphenyl pyrrolidinyl ketone, 1-4-methylphenyl carbonyl pyrrolidine, 4-methylphenyl-pyrrolidin-1-ylmethanone, 4-methylphenyl pyrrolidin-1-yl methanone
PubChem CID 721203
Nombre IUPAC (4-metilfenil)-pirrolidina-1-ilmetanona
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methylbenzoyl)pyrrolidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.25
Porcentaje de pureza 97%