Learn More
1-(4-metil-3-ciclohexen-1-il)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethanone |
| CAS | 6090-09-1 |
| Fórmula molecular | C9 H14 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethanone, Ethanone','1-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-, Ketone','methyl 4-methyl-3-cyclohexen-1-yl (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethanone, (+-)-4-Acetyl-1-methylcyclohexene, 1-(4-Methylcyclohex-3-enyl)ethanone, 1-Methyl-4-acetyl-1-cyclohexene, 4-Acetyl-1 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3,9H,4-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)C1CCC(=CC1)C |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metilciclohex-3-en-1-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 138.207 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.104 |