Learn More
1-(4-metoxifenil)propan-2-ona, Mikromol™
Descripción
1-(4-metoxifenil)propan-2-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-one |
| CAS | 122-84-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(4-Methoxyphenyl)propan-2-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H12 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI), 2-Propanone, 1-(p-methoxyphenyl)- (8CI), 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)acetone, 1-(p-Anisyl)-2-propanone, 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 4-Methoxybenzyl methyl ketone, 4-Methoxyphenylacetone, 4'-Methoxyphenyl-2-propanone, Anisketone, Anisyl methyl ketone, NSC 22983, NSC 46101, p-Acetonylanisole, p-Anisylacetone, p-Methoxybenzyl methyl ketone, p-Methoxyphenylacetone, Mebeverine Hydrochloride Impurity A, Mebeverine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)7-9-3-5-10(12-2)6-4-9/h3-6H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CC(=O)C)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metoxifenil)propan-2-ona |
| Mostrar más |