Learn More
1-(4-metoxifenil)prop-2-en-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-methoxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| CAS | 7448-86-4 |
| Fórmula molecular | C10 H10 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h3-7H,1H2,2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metoxifenil)prop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 162.185 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.068 |