Learn More
1-(4'-metoxifenil)proanol-metil-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4'-Methoxyphenyl)proanol-methyl-d3 |
| CAS | 1189968-85-1 |
| Fórmula molecular | C10H11D3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | alpha-(Ethyl-3,3,3-d3)-4-methoxy-benzenemethanol, alpha-Ethyl-p-methoxy-benzyl Alcohol-d3, NSC 1264-d3, NSC 406923-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O2/c1-3-10(11)8-4-6-9(12-2)7-5-8/h4-7,10-11H,3H2,1-2H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])CC(O)c1ccc(OC)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3,3,3-trideuterio-1-(4-metoxifenil)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 169.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.1182 |