Learn More
1-(4-Metoxifenil)piperazina, 96 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10718312 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10718312 250 g Frasco de vidrio 250 g
10033240 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10718312 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 255832500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 38212-30-5
Fórmula molecular C11H16N2O
Peso molecular (g/mol) 192.26
Número MDL MFCD00040736
Clave InChI MRDGZSKYFPGAKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-methoxyphenyl piperazine, n-4-methoxyphenyl piperazine, n-p-methoxyphenyl piperazine, piperazine, 1-4-methoxyphenyl, unii-p385m92gyg, 4-methoxyphenylpiperazine, 1-4-anisyl piperazine, chembl59517, 1-4-methoxyphenyl-piperazine, 1-4-methoxy-phenyl-piperazine
PubChem CID 269722
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)piperazina
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Ámbar a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.25
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.