Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine |
| Nombre de nota | 96% |
| % mín. CAS | 95.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Ámbar a amarillo |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.25 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.