Learn More
1-(4-Metoxifenil)imidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441090 1 g 1 g
11451090 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441090 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25621.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10040-95-6 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10040-95-6
Fórmula molecular C10H10N2O
Peso molecular (g/mol) 174.203
Número MDL MFCD00060492
Clave InChI XNLOIFUGGCCEQX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 82328
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)imidazol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methoxyphenyl)imidazole
Punto de fusión 64°C to 67°C
Punto de ebullición 120°C (0.1 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-4-methoxyphenyl-1h-imidazole, 1-4-methoxyphenyl imidazole, n-4-methoxyphenyl imidazole, 1h-imidazole, 1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxy-phenyl-1h-imidazole, acmc-20ahwg, 4-imidazol-1-yl anisole, 4-imidazol-1-yl-anisole, 1-imidazolyl-4-methoxybenzene, 1h-imidazole,1-4-methoxyphenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Porcentaje de pureza 98%