Learn More
1-(4-metoxifenil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Methoxyphenyl)ethanol |
| CAS | 3319-15-1 |
| Fórmula molecular | C9H12O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O2/c1-7(10)8-3-5-9(11-2)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(C)O |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metoxifenil)etanol |
| Peso molecular (g/mol) | 152.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0837 |