Learn More
1-(4-Metoxifenil)etanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318595 25 g 25 g
11328595 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12062.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3319-15-1 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol is used to study the steady-state and nanosecond, laser-flash photolysis. It is used to produce 4-(1-chloro-ethyl)-anisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(4-metoxifenil)etanol se utiliza para estudiar la fotolisis de estado estable, nanosegundo y láser-flash. Se utiliza para producir 4-(1-cloro-etil)-anisol.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3319-15-1
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00016857,MFCD09863666,MFCD09863667
Clave InChI IUUULXXWNYKJSL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-4-methoxyphenyl ethanol, 1-4-methoxyphenyl ethan-1-ol, 4-methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol, 4-methoxyphenyl methyl carbinol, 1-p-methoxyphenyl ethanol, 4-methoxy-.alpha.-methylbenzyl alcohol, 1-4-methoxyphenyl-ethanol, acmc-20apae, 4-methoxyphenyl ethanol, 1 p-methoxyphenyl ethanol
PubChem CID 101148
ChEBI CHEBI:86566
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)etanol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Densidad 1.079
Punto de ebullición 94°C to 96°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 25 g
Beilstein 2043521
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 95%