Learn More
1-(4-metoxifenil)acetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Methoxyphenyl)acetophenone |
| CAS | 1023-17-2 |
| Fórmula molecular | C15H14O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Methoxyphenyl)-2-phenyl-ethanone, 2-Phenyl-p-methoxyacetophenone, 4-Methoxy-alpha-phenylacetophenone, 4-Methoxydeoxybenzoin, Benzyl p-Methoxyphenyl Ketone, NSC 26658, p-Anisyl Benzyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O2/c1-17-14-9-7-13(8-10-14)15(16)11-12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(=O)Cc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metoxifenil)-2-feniletanona |
| Peso molecular (g/mol) | 226.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0994 |