Learn More
1-(4-Metoxifenil)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidina-1-il)fenil)-6,7-dihidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30474342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474342 25 mg 25 miligramos
30466654 10 mg 10 miligramos
30470717 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474342 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM28708525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2518444-61-4
Fórmula molecular C25H22N4O5
Peso molecular (g/mol) 458.47
Nombre IUPAC 1-(4-metaxifenil)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidina-1-il)fenil)-6,7-dihidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxílico
SMILES OC(C1=NN(C2=CC=C(OC)C=C2)C(C3=O)=C1C=CN3C(C=C4)=CC=C4N5C(CCCC5)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-6,7-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H22N4O5/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)29-23-20(22(26-29)25(32)33)13-15-28(24(23)31)17-7-5-16(6-8-17)27-14-3-2-4-21(27)30/h5-13,15H,2-4,14H2,1H3,(H,32,33)
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.16