Learn More
1-(4-Metoxifenil)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidina-1-il)fenil]-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 17991605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17991605 5 mg 5 miligramos
17910805 2.5 mg 2.50 miligramo
17900935 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17991605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2664205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503614-92-4
Fórmula molecular C25 H24 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 460.48
Sinónimo 1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-, 4,5,6,7-Tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid, 1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid
Nombre IUPAC 1-(4-metaxifenilo)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidina-1-il)fenilo]-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxílico
SMILES COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)O)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apixaban acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H24N4O5/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)29-23-20(22(26-29)25(32)33)13-15-28(24(23)31)17-7-5-16(6-8-17)27-14-3-2-4-21(27)30/h5-12H,2-4,13-15H2,1H3,(H,32,33)
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1747
Porcentaje de pureza >95%