Learn More
1-(4-Metoxifenil)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidina-1-il)fenil]-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 17910805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17910805 2.5 mg 2.50 miligramo
17991605 5 mg 5 miligramos
17900935 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17910805 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM2664202.5MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 503614-92-4
Fórmula molecular C25 H24 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 460.48
Sinónimo 1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-, 4,5,6,7-Tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid, 1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid
Nombre IUPAC 1-(4-metaxifenilo)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidina-1-il)fenilo]-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxílico
SMILES COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)O)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Apixaban acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H24N4O5/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)29-23-20(22(26-29)25(32)33)13-15-28(24(23)31)17-7-5-16(6-8-17)27-14-3-2-4-21(27)30/h5-12H,2-4,13-15H2,1H3,(H,32,33)
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.1747
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.