Learn More
Ácido 1-(4-metoxifenil)-5-metil-1H-pirazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10334372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10334372 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10425502 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10334372 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00105CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 187998-64-7
Fórmula molecular C12H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 232.239
Número MDL MFCD02677745
Clave InChI JPFGKGZYCXLEGQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776133
Nombre IUPAC ácido 1-(4-metoxifenil)-5-metilpirazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)OC)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-methoxyphenyl-5-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.24
Porcentaje de pureza 97%