Learn More
1-(4-Metoxifenil)-5-metil-1H-pirazol-4-carbaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10560932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10560932 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10560932 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00307DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 423768-44-9
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C12H12N2O2
Número MDL MFCD03407348
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-4-methoxyphenyl-5-methylpyrazole-4-carbaldehyde, 1-4-methoxyphenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,1-4-methoxyphenyl-5-methyl, acmc-20apaf, 1-4-methoxy-phenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde
Clave InChI SYBPJZRAGTVHTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)OC)C=O
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)-5-metilpirazol-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 216.24
PubChem CID 2779735
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.24
Porcentaje de pureza 95%