Learn More
1-(4-metoxifenil)-2-pirrolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Methoxyphenyl)-2-pyrrolidinone |
| CAS | 30425-47-9 |
| Fórmula molecular | C11H13NO2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(p-Methoxyphenyl)-2-pyrrolidinone, N-(4-(Methoxyphenyl)pyrrolidin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO2/c1-14-10-6-4-9(5-7-10)12-8-2-3-11(12)13/h4-7H,2-3,8H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)N2CCCC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metoxifenil)pirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 191.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0946 |