Learn More
1-(4-Metoxifenil)-1-ciclopropanocarbonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10414453 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10414453 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10414453 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170620250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarbonitrile
CAS 16728-00-0
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C11H11NO
Índice de refracción 1.5415 to 1.5435
Número MDL MFCD00019212
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.08
Sinónimo 1-4-methoxyphenyl cyclopropanecarbonitrile, 1-4-methoxyphenyl cyclopropane-1-carbonitrile, cyclopropanecarbonitrile, 1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxyphenyl-1-cyclopropanecarbonitrile, 1-4-methoxy-phenyl cyclopropanecarbonitrile, 4-1-cyanocyclopropyl anisole, 1-4-methoxy-phenyl-cyclopropanecarbonitrile, cyclopropanecarbonitrile,1-4-methoxyphenyl, 1-4-methoxyphenyl-cyclopropane-1-carbonitrile, 1-4-methoxyphenyl cyclopropane carbonitrile
Clave InChI OIQRGAQXQLASRC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1(CC1)C#N
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)ciclopropano-1-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 173.22
PubChem CID 85574
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarbonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.