Learn More
1-(4-metoxifenil)-1,2-difenilbutan-1-ol, Mikromol™
Código de producto. 30049532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049532 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049532 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0053.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(4-metoxifenil)-1,2-difenilbutan-1-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methoxyphenyl)-1,2-diphenylbutan-1-ol
CAS 650624-50-3
Nombres de analitos o componentes 1-(4-Methoxyphenyl)-1,2-diphenylbutan-1-ol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H24 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(4-Methoxyphenyl)-1,2-diphenylbutan-1-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C23H24O2/c1-3-22(18-10-6-4-7-11-18)23(24,19-12-8-5-9-13-19)20-14-16-21(25-2)17-15-20/h4-17,22,24H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(c1ccccc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)-1,2-difenilbutan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 332.44
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.1776 g/mol