Learn More
1-[4-(metoximetoxi)fenil]piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[4-(Methoxymethoxy)phenyl]piperazine |
| CAS | 1246818-74-5 |
| Fórmula molecular | C12H18N2O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18N2O2/c1-15-10-16-12-4-2-11(3-5-12)14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3 |
| SMILES | COCOC(C=C1)=CC=C1N2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-(metoximetoxi)fenil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 222.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.14 |