Learn More
1-(4-metoxibencil)-3-acetoxinorcotinina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Methoxybenzyl)-3-acetoxynorcotinine |
| CAS | 887406-83-9 |
| Fórmula molecular | C19 H20 N2 O4 |
| Cantidad | 2 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N2O4/c1-13(22)25-17-10-18(23)21(19(17)15-4-3-9-20-11-15)12-14-5-7-16(24-2)8-6-14/h3-9,11,17,19H,10,12H2,1-2H3/t17?,19-/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(CN2[C@@H](C(CC2=O)OC(=O)C)c3cccnc3)cc1 |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2R)-1-[(4-metoxifenil)metil]-5-oxo-2-piridin-3-ilpirrolidin-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 340.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.1423 |