Learn More
1-(4-metoxi-3-metilfenil)etanona, TRC
Código de producto. 30479041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30479041 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30479041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM26956050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Methoxy-3-methylphenyl)ethanone
CAS 10024-90-5
Fórmula molecular C10H12O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-7-6-9(8(2)11)4-5-10(7)12-3/h4-6H,1-3H3
SMILES CC1=CC(=CC=C1OC)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-(4-metoxi-3-metilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 164.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837