Learn More
1-(4-Metoxi-2-nitrofenil)-2,5-dihidro-1Hpirrol-2,5-diona (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1Hpyrrole-2,5-dione |
| CAS | 91135-91-0 |
| Fórmula molecular | C11H8N2O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Methoxy-2-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8N2O5/c1-18-7-2-3-8(9(6-7)13(16)17)12-10(14)4-5-11(12)15/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(N2C(=O)C=CC2=O)c(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metoxi-2-nitrofenil)pirrol-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 248.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.0433 |