Learn More
1-(4-isopropilfenil)etanona (4-isopropilacetofenona), Mikromol™
Código de producto. 30051973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051973 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30051973 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.57
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(4-isopropilfenil)etanona (4-isopropilacetofenona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
CAS 645-13-6
Nombres de analitos o componentes 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone (4-Isopropylacetophenone)
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C11 H14 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(4-Isopropylphenyl)ethanone, 4-Isopropylacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
SMILES CC(C)c1ccc(cc1)C(=O)C
Nombre IUPAC 1-(4-Propan-2-ilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 162.23
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 162,1045 g/mol