Learn More
1-(4-isobutilfenil)etanol, Mikromol™
Código de producto. 17964286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17964286 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17964286 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0002.50
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(4-isobutilfenil)etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol
CAS 40150-92-3
Nombres de analitos o componentes 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C12 H18 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(4-Isobutylphenyl)ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13/h4-7,9-10,13H,8H2,1-3H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)O
Nombre IUPAC 1-[4-(2-metilpropil)fenil]etanol
Peso molecular (g/mol) 178.27
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1358 g/mol