Learn More
1-(4-Yodofenil)pirrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498176 5 g 5 g
11488176 1 g 1 g
11408186 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11498176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15305.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 92636-36-7 | C10H8IN | 269.085 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92636-36-7
Fórmula molecular C10H8IN
Peso molecular (g/mol) 269.085
Número MDL MFCD00052399
Clave InChI FMURNAZHVQDQQN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-iodophenyl pyrrole, 1-4-iodophenyl-1h-pyrrole, acmc-20apaj, 4-iodophenyl pyrrole, maybridge1_002926, 1-4-iodo-phenyl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole,1-4-iodophenyl, 1-4-iodophenyl-1h-pyrrole #
PubChem CID 272430
Nombre IUPAC 1-(4-Yodofenil)pirrol
SMILES C1=CN(C=C1)C2=CC=C(C=C2)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Iodophenyl)pyrrole
Punto de fusión 128°C to 133°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7915717
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.09
Porcentaje de pureza 97%