Learn More
1-(4-yodofenil)-2-metil-1H-imidazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10662285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10662285 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10071674 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10662285 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC61411CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 179420-75-8
Fórmula molecular C10H9IN2
Peso molecular (g/mol) 284.1
Número MDL MFCD09261230
Clave InChI REVPKMONQSPHGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-iodophenyl-2-methyl-1h-imidazole, 1-4-iodophenyl-2-methylimidazole, 4-2-methylimidazol-1-yl iodobenzene, 4-2-methylimidazol-1-yl phenyliodide, 4-2-methylimidazol-1-yl phenyl iodide, 1-4-iodo-phenyl-2-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,1-4-iodophenyl-2-methyl
PubChem CID 11289090
Nombre IUPAC 1-(4-yodofenil)-2-metilimidazol
SMILES CC1=NC=CN1C2=CC=C(C=C2)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Iodophenyl)-2-methyl-1H-imidazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1
Porcentaje de pureza 97%