Learn More
1-(4-Yodofenil)-1H-pirazol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10354422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10354422 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10272632 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10354422 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC18411DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
CAS 368869-86-7
Fórmula molecular C9H7IN2
Peso molecular (g/mol) 270.07
Número MDL MFCD02681941
Clave InChI ADIQBEMLKKKISJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776481
Nombre IUPAC 1-(4-yodofenil)pirazol
SMILES IC1=CC=C(C=C1)N1C=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-4-iodophenyl-1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl pyrazole, 4-iodophenyl pyrazole, 1-4-iodo-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,1-4-iodophenyl, 1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.07
Porcentaje de pureza 95%