Learn More
1-(4-Yodobenzilo)pirrolidina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10642295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10642295 1 g 1 g
10200465 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10642295 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55611DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 858676-60-5
Fórmula molecular C11H14IN
Peso molecular (g/mol) 287.144
Número MDL MFCD07775752
Clave InChI RDHZJYCRHTZBIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-iodobenzyl pyrrolidine, 1-4-iodophenyl methyl pyrrolidine, 1-4-iodo-benzyl-pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-iodophenyl methyl
PubChem CID 18525867
Nombre IUPAC 1-[(4-yodofenilo)metil]pirrolidina
SMILES C1CCN(C1)CC2=CC=C(C=C2)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.14
Porcentaje de pureza 97%