Learn More
1-(4-Yodobencil)-1h-pirazol, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10644785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10644785 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10644785 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC56011DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Iodobenzyl)-1H-pyrazole
CAS 143128-30-7
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula molecular C10H9IN2
Número MDL MFCD08435917
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-4-iodobenzyl-1h-pyrazole, 1-4-iodophenyl methyl pyrazole, 1h-pyrazole,1-4-iodophenyl methyl, acmc-20n26c, 1-4-iodophenyl methyl-1h-pyrazole
Clave InChI QRCIIHVBALOAQK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN(N=C1)CC2=CC=C(C=C2)I
Nombre IUPAC 1-[(4-yodofenil)metil]pirazol
Peso molecular (g/mol) 284.1
PubChem CID 21947282
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1
Porcentaje de pureza 95%