Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 0,64 cm (1/4 pulg) Conexiones de grafito
Descripción
- Facilidad de uso:
- Forma un sello fiable
- Reutilizable
- El material liso forma un agarre suave a la columna capilar
- Bajas emisiones
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Empalme reductor de grafito de 6,35 mm (1/4 pulgadas) y conector de 7,93 mm (5/16 pulgadas) × 9,5 mm × 4,6 mm |
| Tamaño del conector (métrico) | 1/4 pulg |
| Tamaño (métrico) | 9,5 mm x 4,6 mm |
| Material | Grafito |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro interior (métrico) | 5/16 pulg |