Learn More
1-(4-hidroxifenil)piridin-2(1H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Hydroxyphenyl)pyridin-2(1H)-one |
| CAS | 859538-51-5 |
| Fórmula molecular | C11 H9 N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9NO2/c13-10-6-4-9(5-7-10)12-8-2-1-3-11(12)14/h1-8,13H |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)N2C=CC=CC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-(4-hidroxifenil)piridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 187.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0633 |