Learn More
1-(4-hidroxifenil)piperidin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Hydroxyphenyl)piperidin-2-one |
| CAS | 79557-03-2 |
| Fórmula molecular | C11 H13 N O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO2/c13-10-6-4-9(5-7-10)12-8-2-1-3-11(12)14/h4-7,13H,1-3,8H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)N2CCCCC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-(4-hidroxifenil)piperidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 191.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.0946 |