Learn More
1-(4-hidroxifenil)piperazina, TRC
Código de producto. 30397576
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397576 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30397576 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9528885G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
CAS 56621-48-8
Fórmula molecular C10H14N2O
Cantidad 5 g
Sinónimo Phenol, 4-(1-piperazinyl)-, 4-(1-Piperazinyl)phenol, 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, 4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, 4-Piperazinophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, p-(1-Piperazinyl)phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O/c13-10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11,13H,5-8H2
SMILES Oc1ccc(cc1)N2CCNCC2
Nombre IUPAC 4-piperazin-1-ilfenol
Peso molecular (g/mol) 178.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1106