Learn More
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10582992 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; Glass bottle
Código de producto.
10582992 1g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10582992 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367150010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
Nombre de nota 98%
CAS 56621-48-8
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C10H14N2O
Número MDL MFCD00066156
Cantidad 1g
Sinónimo 1-4-hydroxyphenyl piperazine, 4-piperazin-1-yl phenol, 4-1-piperazinyl phenol, n-4-hydroxyphenyl piperazine, p-1-piperazinyl phenol, 4-piperazinophenol, phenol, 4-1-piperazinyl, 1-4-hydroxyphenyl-piperazine, 4-piperazinylphenol, 4-piperazinyl phenol
Clave InChI GPEOAEVZTOQXLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=C(C=C1)N1CCNCC1
Nombre IUPAC 4-(piperazin-1-yl)phenol
Peso molecular (g/mol) 178.24
PubChem CID 92467
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 98%