Learn More
1-(4-hidroxifenil)etanona oxima (4-hidroxiacetofenona oxima), Mikromol™
Descripción
1-(4-hidroxifenil)etanona oxima (4-hidroxiacetofenona oxima)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime) |
| CAS | 34523-34-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime, Paracetamol Imp. G (EP), 4-Hydroxyacetophenone Oxime, Paracetamol Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(9-11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10-11H,1H3/b9-6- |
| SMILES | C\C(=N\O)\c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[(Z)-N-hidroxi-C-metilcarbonimidoil]fenol |
| Mostrar más |