Learn More
1-(4-hidroxifenil)etanona oxima (4-hidroxiacetofenona oxima), Mikromol™
Código de producto. 30049904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049904 100 mg 100 miligramos
30051328 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049904 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0042.12
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(4-hidroxifenil)etanona oxima (4-hidroxiacetofenona oxima)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
CAS 34523-34-7
Nombres de analitos o componentes 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime (4-Hydroxyacetophenone Oxime)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(4-Hydroxyphenyl)ethanone Oxime, Paracetamol Imp. G (EP), 4-Hydroxyacetophenone Oxime, Paracetamol Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(9-11)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10-11H,1H3/b9-6-
SMILES C\C(=N\O)\c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-[(Z)-N-hidroxi-C-metilcarbonimidoil]fenol
Peso molecular (g/mol) 151.16
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633 g/mol