Learn More
1-(4-Hidroxifenil)-5-mercaptotetrazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419487 5 g 5 g
11429487 25 g 25 g
11439487 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22003.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 52431-78-4 | C7H6N4OS | 194.212 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52431-78-4
Fórmula molecular C7H6N4OS
Peso molecular (g/mol) 194.212
Número MDL MFCD00132898
Clave InChI MOXZSKYLLSPATM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-hydroxyphenyl-5-mercaptotetrazole, 1-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-4-hydroxyphenyl-2h-tetrazole-5-thione, 1-4-hydroxyphenyl-5-mercapto-1h-tetrazole, 5h-tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-4-hydroxyphenyl, 1-4-hydroxyphenyl-1h-tetrazole-5 4h-thione, 4-5-sulfanyl-1h-1,2,3,4-tetrazol-1-yl phenol, 1,2-dihydro-1-p-hydroxyphenyl-5h-tetrazole-5-thione, 4-5-mercapto-1h-tetrazol-1-yl phenol, 4-5-sulfanyl-1h-tetrazol-1-yl phenol
PubChem CID 3034725
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxifenil)-2H-tetrazol-5-tiona
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C(=S)N=NN2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Hydroxyphenyl)-5-mercaptotetrazole
Punto de fusión 169°C to 171°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.21
Porcentaje de pureza 96%