Learn More
Ácido 1-(4-hidroxiisoxazol)-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Hydroxyisoxazole)-carboxylic Acid |
| CAS | 178316-77-3 |
| Fórmula molecular | C4 H3 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Isoxazolecarboxylic acid, 4-hydroxy-, 4-Hydroxy-3-isoxazolecarboxylic acid, 1-(4-Hydroxyisoxazole)-carboxylic acid, 4-Hydroxyisoxazole-3-carboxylic acid, 4-Hydroxy-1,2-oxazole-3-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3NO4/c6-2-1-9-5-3(2)4(7)8/h1,6H,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)c1nocc1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-hidroxi-1,2-oxazol-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 129.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0062 |