Learn More
1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propan-1-ona, Mikromol™
Código de producto. 30464138
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464138 4 x 25 mg -
30051903 25 mg 25 miligramos
30050912 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464138 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3659.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propan-1-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one
CAS 1835-14-9
Nombres de analitos o componentes 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H12 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Propanone, 1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, Propiophenone, 4'-hydroxy-3'-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 1-(3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)-1-propanone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propanone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propanone, 1-Propiovanillone, 4'-Hydroxy-3'-methoxypropiophenone, Ethyl guaiacyl ketone, Guaiacyl-1-propanone, NSC 16691, Propioguaiacol, Propioguaiacone, Propiovanillone, α-Guaiacyl ethyl ketone, α-Guaiacylpropanone
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O3/c1-3-8(11)7-4-5-9(12)10(6-7)13-2/h4-6,12H,3H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 180.2
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.0786 g/mol