Learn More
1-(4-Hidrazilbenzilo)-1H-1,2,4-triazola, TRC
Código de producto. 30138456
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138456 2.5 mg 2.50 miligramo
30132395 25 mg 25 miligramos
30006315 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138456 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH5324302.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 212248-62-9
Fórmula molecular C9H11N5 . 2HCl
Peso molecular (g/mol) 189.22
Sinónimo 1-[(4-Hydrazinylphenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole Hydrochloride (1:2)
Nombre IUPAC [4-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]hidrazina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.NNc1ccc(Cn2cncn2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Hydrazinylbenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N5.2ClH/c10-13-9-3-1-8(2-4-9)5-14-7-11-6-12-14;;/h1-4,6-7,13H,5,10H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0548