Learn More
1-(4-Hidrazilbenzilo)-1H-1,2,4-triazola, TRC
Código de producto. 30132395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132395 25 mg 25 miligramos
30138456 2.5 mg 2.50 miligramo
30006315 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH53243025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 212248-62-9
Fórmula molecular C9H11N5 . 2HCl
Peso molecular (g/mol) 189.22
Sinónimo 1-[(4-Hydrazinylphenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole Hydrochloride (1:2)
Nombre IUPAC [4-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]hidrazina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.NNc1ccc(Cn2cncn2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Hydrazinylbenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N5.2ClH/c10-13-9-3-1-8(2-4-9)5-14-7-11-6-12-14;;/h1-4,6-7,13H,5,10H2;2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0548
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.