Learn More
Ácido 1-(4-formilfenil)-4-piperidinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(4-Formylphenyl)-4-piperidinecarboxylic Acid |
| CAS | 727396-60-3 |
| Fórmula molecular | C13H15NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO3/c15-9-10-1-3-12(4-2-10)14-7-5-11(6-8-14)13(16)17/h1-4,9,11H,5-8H2,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)C1CCN(CC1)c2ccc(C=O)cc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 1-(4-formilfenil)piperidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 233.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.1052 |