Learn More
1-(4-fluorofenil)etanona, Mikromol™
Código de producto. 30050196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050196 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050196 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1276.12
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(4-fluorofenil)etanona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Fluorophenyl)ethanone
CAS 403-42-9
Nombres de analitos o componentes 1-(4-Fluorophenyl)ethanone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H7 F O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, Haloperidol Decanoate Imp. L (EP), Haloperidol Decanoate Impurity L
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7FO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(F)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 138.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0481 g/mol