Learn More
Ácido 1-((4-fluorofenil)carbamoil)ciclopropanocarboxílico, TRC
Código de producto. 30393929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393929 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30393929 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF6323401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic Acid
CAS 849217-48-7
Fórmula molecular C11 H10 F N O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-((4-Fluorophenyl)carbamoyl)cyclopropanecarboxylic Acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 1-[[(4-fluorophenyl)amino]carbonyl]- (9CI, ACI), 1-[[(4-Fluorophenyl)amino]carbonyl]cyclopropanecarboxylic acid (ACI), 1-(4-Fluorophenylcarbamoyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10FNO3/c12-7-1-3-8(4-2-7)13-9(14)11(5-6-11)10(15)16/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16)
SMILES OC(=O)C1(CC1)C(=O)Nc2ccc(F)cc2
Nombre IUPAC Ácido 1-[(4-fluorofenil)carbamoil]ciclopropano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 223.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.064