Learn More
Cloruro de 1-(4-fluorofenil)-5-metil-1H-pirazol-4-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10364562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10364562 1 g 1 g
10577264 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10364562 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00119DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 423768-49-4
Fórmula molecular C11H8ClFN2O
Peso molecular (g/mol) 238.646
Número MDL MFCD03659694
Clave InChI INIAJXQDJISNJB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride
PubChem CID 2779893
Nombre IUPAC cloruro de 1-(4-fluorofenil)-5-metilpirazol-4-carbonilo
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.65
Porcentaje de pureza 97%