Learn More
1-(4-Fluorofenil)-5-metil-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10160692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10160692 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10160692 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00310DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
CAS 423768-41-6
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C11H9FN2O
Número MDL MFCD03407349
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbaldehyde, acmc-20apar
Clave InChI XFVNWAPZODECJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)F)C=O
Nombre IUPAC 1-(4-fluorofenil)-5-metilpirazol-4-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 204.204
PubChem CID 2780707
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.2
Porcentaje de pureza 97%